Principaux documents
CH4424847581
ChemBridge Corporation
4,5-dimethyl-2-pyrimidinol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.6
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-7-6(9)8-5(4)2;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Clé InChI
HOCNVUHATLZBNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038318_sds.pdf