Principaux documents
CH4424847036
ChemBridge Corporation
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.2ClH/c12-7-5-9(6-8(13)11-7)1-3-10-4-2-9;;/h10H,1-6H2,(H,11,12,13);2*1H
Clé InChI
PLFAONXWOYKCIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037096_sds.pdf