Key Documents
CH4424846907
ChemBridge Corporation
4-amino-N-methylbutanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N-methylbutanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-7-5(8)3-2-4-6;/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8);1H
Clé InChI
NAVSCJJGECHRQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030090
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030090_sds.pdf