Principaux documents
CH4424846649
ChemBridge Corporation
{[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methyl}amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.75
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-12(10)14-7-6-11(8-13)9-14;/h2-5,11H,6-9,13H2,1H3;1H
Clé InChI
WSBKDBCMEAXRAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027142
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027142_sds.pdf