Key Documents
CH4424846605
ChemBridge Corporation
(4-sec-butoxyphenyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-sec-butoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-3-8(2)12-10-6-4-9(11)5-7-10;/h4-8H,3,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CCISVLORIHVYKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026826
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026826_sds.pdf