Principaux documents
CH4424845210
ChemBridge Corporation
1,3-dihydro-2H-isoindol-2-ylacetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dihydro-2H-isoindol-2-ylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)7-11-5-8-3-1-2-4-9(8)6-11;/h1-4H,5-7H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
XVRCBRCRFHAKBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003155
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003155_sds.pdf