Key Documents
CH4250699460
ChemBridge Corporation
2-bromo-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2S/c1-5-3-7(9)8(4-6(5)2)13(10,11)12/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LOSWVTPOIIAILQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041111
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041111_sds.pdf