Principaux documents
CH4238555755
ChemBridge Corporation
3-(1H-tetrazol-1-yl)benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-tetraazol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8N6O/c9-11-8(15)6-2-1-3-7(4-6)14-5-10-12-13-14/h1-5H,9H2,(H,11,15)
Clé InChI
GLNNRMCFYOOQSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001669
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001669_sds.pdf