Principaux documents
CH4196934536
ChemBridge Corporation
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9-12(10(2)14-13-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
DYXNQVLCTOFNRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033156
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033156_sds.pdf