Key Documents
CH4182076867
ChemBridge Corporation
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[d][1,3]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[d][1,3]thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c10-9-11-7-5-3-1-2-4-6-8(7)12-9/h1-6H2,(H2,10,11)
Clé InChI
WGULVBTUKIEYSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028740
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028740_sds.pdf