Principaux documents
CH4182076637
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-4-9-6(10)7(2,3)5-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
HADFGWNWLZMHCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028205
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028205_sds.pdf