Key Documents
CH4182074863
ChemBridge Corporation
2-isobutylmorpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-9-3-4-10-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HNDXEVBVCNVVOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018982
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018982_sds.pdf