Principaux documents
CH4102153356
ChemBridge Corporation
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-5-8-12-9(13-14-8)6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
PUZWQESMXKKSGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070840
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070840_sds.pdf