Principaux documents
CH4102153045
ChemBridge Corporation
5-[(4-chlorophenyl)thio]-2-furaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.69
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(7-13)14-11/h1-7H
Clé InChI
HVUPEZXYRPDLNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6625635
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6625635_sds.pdf