Principaux documents
CH4102152352
ChemBridge Corporation
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H14ClNO/c13-8-7-12(15)14-9-3-5-10-4-1-2-6-11(10)14/h1-2,4,6H,3,5,7-9H2
Clé InChI
STUVQWRFSPZHGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5345899
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345899_sds.pdf