Principaux documents
CH4102150080
ChemBridge Corporation
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-7-6-11-12-10(8-14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,13H,6-7H2
Clé InChI
QGFOTYNEYWHIAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010240
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010240_sds.pdf