Principaux documents
CH4100874346
ChemBridge Corporation
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-10(15)12-9-14(7-8-16-2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
QYTHXNOXCIMWCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9000271
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9000271_sds.pdf