Principaux documents
CH4017936444
ChemBridge Corporation
3-methoxy-2-[(2-methylbenzyl)oxy]benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-[(2-methylbenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-12-6-3-4-7-14(12)11-19-16-13(10-17)8-5-9-15(16)18-2/h3-10H,11H2,1-2H3
Clé InChI
WTFDYRVHUUOBKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014115_sds.pdf