Key Documents
ATC456777393
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H6F4N2O/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(15)14-13/h1-3H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
NFCHFMBDKPBYBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011070
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011070