Principaux documents
ATC456776895
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(2,4-difluorophenoxy)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C15H12F2O3/c1-19-15(18)11-4-2-3-10(7-11)9-20-14-6-5-12(16)8-13(14)17/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
KUUXITXPSNVNBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001260
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001260