Principaux documents
ATC429238340
Atlantic Research Chemicals Ltd
(4-Phenoxyphenyl)acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-phenoxyphenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)10-11-6-8-13(9-7-11)17-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
XGWCOBLCRATZKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001181
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001181