Principaux documents
ATC429238240
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromo-2-chlorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.48
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-5-bromo-2-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
LXCCUZBBWURDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001641
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001641