Principaux documents
ATC311769351
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,2-Dimethyl-1,2,3-trihydroquinazolin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-10(2)11-8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
BXJMRXBQNLKDCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS10097
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS10097