Principaux documents
ATC311765945
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c1-11-6(10)4-2-3-5(9)8-7-4/h2,7H,3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZBXAWDNNUOSNSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES01306
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES01306