Principaux documents
ATEH98C47226
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-BROMO-6,7-DIHYDRO-5H-PYRAZOLO[5,1-B][1,3]OXAZINE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.1
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O3/c1-2-14-9(13)7-6(10)8-12(11-7)4-3-5-15-8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
MTPVDOWFOIXMFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=178213
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT10367