Principaux documents
ATEH96F19BCD
AstaTech, Inc.
5,6-BIS((4-METHOXYBENZYL)OXY)ISOBENZOFURAN-1,3-DIONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.42
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-bis((4-methoxybenzyl)oxy)isobenzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C24H20O7/c1-27-17-7-3-15(4-8-17)13-29-21-11-19-20(24(26)31-23(19)25)12-22(21)30-14-16-5-9-18(28-2)10-6-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
Clé InChI
BLMQFZDSZGKYFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=150408
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C73046