Key Documents
ATEH96F125A7
AstaTech, Inc.
4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1-BENZOPYRAN-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxo-2-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
UMRVOGNEHRFSJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=198571
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D78741