Principaux documents
ATEH95EB77BD
AstaTech, Inc.
2-(1-BENZOYLPIPERIDIN-4-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-benzoyl-4-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(17)10-11-6-8-15(9-7-11)14(18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-10H2,(H,16,17)
Clé InChI
KXHGWYZKPOTYOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204849
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84429