Principaux documents
ATEH75DC0169
AstaTech, Inc.
2-(BENZYLOXY)-6-CHLORO-4-METHOXYPYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-6-chloro-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-16-11-7-12(14)15-13(8-11)17-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
MCIVCOVAQDTEFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172747
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90340