Principaux documents
ATEH57C9A208
AstaTech, Inc.
6-MORPHOLINOPYRIDIN-2-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(4-morpholinyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-8-2-1-3-9(11-8)12-4-6-13-7-5-12/h1-3H,4-7H2,(H2,10,11)
Clé InChI
LEZFYYWHNXICNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124702
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15668