Principaux documents
ATEH0DDC4219
AstaTech, Inc.
(4-((METHYLAMINO)METHYL)PHENYL)BORONIC ACID HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.46
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-((methylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12BNO2.ClH/c1-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12;/h2-5,10-12H,6H2,1H3;1H
Clé InChI
XJUTYVLOIWUMQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104757
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I12448