Principaux documents
ATE939889041
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(1-TRITYL-1H-IMIDAZOL-4-YL)PROPANOATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.52
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C27H26N2O2/c1-2-31-26(30)19-18-25-20-29(21-28-25)27(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21H,2,18-19H2,1H3
Clé InChI
ONLALSUKFZIEHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104120
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10271