Key Documents
ATE517249920
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-7-METHOXY-1,5-NAPHTHYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-7-methoxy-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-6-4-8-7(11-5-6)2-3-9(10)12-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
FUEZZBXDMNQRLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95180
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=91726