Principaux documents
ATE458970672
AstaTech, Inc.
3-FLUOROCYCLOBUTANE-1-CARBONITRILE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluorocyclobutane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6FN/c6-5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
Clé InChI
OIFZJLTVCXMCIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=70290
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14082