Principaux documents
ATE458962805
AstaTech, Inc.
2-BROMO-N-(1-HYDROXY-2-METHYLPROPAN-2-YL)BENZAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,7-14)13-10(15)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,13,15)
Clé InChI
GYSDELHGKNCJME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71593
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20703