Principaux documents
ATE456785985
AstaTech, Inc.
4-((METHYLTHIO)METHYL)PYRIDIN-2-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(methylsulfanyl)methyl]-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-10-5-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,5H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
UQSOFBRAWXUTLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64949
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79313