Principaux documents
ATE413073186
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-2-(4-OXOPIPERIDIN-1-YL)THIAZOLE-5-CARBALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(4-oxo-1-piperidinyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2S/c10-8-7(5-13)15-9(11-8)12-3-1-6(14)2-4-12/h5H,1-4H2
Clé InChI
OYKDHYMMKKENHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27814
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24515