Principaux documents
ATE410296392
AstaTech, Inc.
3,3-DIFLUOROBICYCLO[3.1.0]HEXANE-6-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluorobicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)1-3-4(2-7)5(3)6(10)11/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
Clé InChI
UHCURIODBIIVRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21577
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84105