Principaux documents
ATE398811859
AstaTech, Inc.
2-ISOPROPYLPYRIMIDIN-5-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-5H,8H2,1-2H3
Clé InChI
UQHUGWKIMAKEBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18469
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81917