Principaux documents
ATE361620053
AstaTech, Inc.
8-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6,7-DIFLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.66
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8ClF2NO3/c14-9-10(16)8(15)3-6-11(9)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20)
Clé InChI
ZHFGWIOLVRSZNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4115
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54174