Principaux documents
ATE341033830
AstaTech, Inc.
4-(CYANOMETHYLAMINO)BENZOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(cyanomethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c10-5-6-11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)13/h1-4,11H,6H2,(H,12,13)
Clé InChI
BYJDWVPJZIZFCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10480
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2951