Principaux documents
ATE245847459
AstaTech, Inc.
METHYL 4-OXO-1-PHENYLCYCLOHEXANECARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H16O3/c1-17-13(16)14(9-7-12(15)8-10-14)11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
Clé InChI
GGXCTCTZXOECJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7117
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=63158