Key Documents
APOH93ED60B0
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.59
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO/c1-3-5(10)2-4(9)6(7(3)11)8(12)13/h2H,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
VWFKBBRDTUDPOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-24-difluoro-3-methylbenzamide
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-24-difluoro-3-methylbenzamide