Principaux documents
APOH11C5AF6D
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
VMUOXNQVBSAYQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile