Principaux documents
APOH0430C106
Apollo Scientific Ltd
(+)-2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.63
Numéro MDL:
Point d'ébullition
ca 192(dec.)
Iupac Name
2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
CBOJBBMQJBVCMW-BTVCFUMJSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-2-deoxy-d-glucose-hydrochloride
Boiling point
ca 192(dec.)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-2-deoxy-d-glucose-hydrochloride