Principaux documents
APO945299067
Apollo Scientific Ltd
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.03
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro[4-(trifluoromethoxy)benzyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H6BF6O.K/c10-8(11,12)16-7-3-1-6(2-4-7)5-9(13,14)15;/h1-4H,5H2;/q-1;+1
Clé InChI
KKWNILYXMXLMHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-trifluoromethoxybenzyltrifluoroborate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-trifluoromethoxybenzyltrifluoroborate