Principaux documents
APO458955707
Apollo Scientific Ltd
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.97
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(methoxymethyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C2H5BF3O.K/c1-7-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
WNVXSBCLLHGATG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-methoxymethyltrifluoroborate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-methoxymethyltrifluoroborate