Principaux documents
APO456876700
Apollo Scientific Ltd
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.17
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-6-9(15-10(11,12)13)3-2-8(7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
Clé InChI
YQTMGMGJQACTFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile