Principaux documents
APO456798119
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2/c1-10(2)7-4-3-6(9)5-8(7)11(12)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/nn-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline