Principaux documents
APO456794502
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-bromophenyl)-2-propyn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5,7,11H,6H2
Clé InChI
UNSAJINGUOTTRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-bromophenylprop-2-yn-1-ol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-bromophenylprop-2-yn-1-ol